2-Bromo-1,3,4-tiadiazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5820-1G OR5820-5G OR5820-25G
APOSOR5820-1GEA 58 EUR
APOSOR5820-1G APOSOR5820-5G APOSOR5820-25G
2-Bromo-1,3,4-tiadiazol 97%
2-Bromo-1,3,4-tiadiazol
Formula: C₂HBrN₂S
Pto. de fusión: 68…73 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04115375
Núm. CAS: 61929-24-6