2-Amino-6-cloro-3-nitropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Cloro-3-nitro-2-piridilamina
OR5822-25G OR5822-100G OR5822-5G
APOSOR5822-25GEA 24.8 EUR
APOSOR5822-25G APOSOR5822-100G APOSOR5822-5G
2-Amino-6-cloro-3-nitropiridina 98%
2-Amino-6-cloro-3-nitropiridina
Formula: C₅H₄ClN₃O₂
MW: 173,56 g/mol
Pto. de fusión: 194…196 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044350
Núm. CAS: 27048-04-0
EINECS: 248-188-5