Ácido 3-nitroantranilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5824-100G OR5824-25G OR5824-500G
APOSOR5824-100GEA 79.9 EUR
APOSOR5824-100G APOSOR5824-25G APOSOR5824-500G
Ácido 3-nitroantranilico
Ácido 3-nitroantranilico
Formula: C₇H₆N₂O₄
Pto. de fusión: 207…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024261
Núm. CAS: 606-18-8