2,5-Dimetilestireno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5826-1G OR5826-5G
APOSOR5826-1GEA 46.6 EUR
APOSOR5826-1G APOSOR5826-5G
2,5-Dimetilestireno 97%
2,5-Dimetilestireno
Formula: C₁₀H₁₂
Pto. Ebullición: 71…72 °C/10mmHg
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 0,904 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008614
Núm. CAS: 2039-89-6
EINECS: 218-028-9