2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR5827-100G
OR5827-25G
OR5827-5G
APOSOR5827-100GEA
145
EUR
APOSOR5827-100G
APOSOR5827-25G
APOSOR5827-5G
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
Formula:
C₆H₇N₃O₃ Pto. de fusión: 170…172 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03206481 Núm. CAS: 73896-36-3 |