6-Methyl-3(2H)-pyridazinone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5828-100G OR5828-25G OR5828-500G
APOSOR5828-100GEA 394 EUR
APOSOR5828-100G APOSOR5828-25G APOSOR5828-500G
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone 97%
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Formula: C₅H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039720
Núm. CAS: 13327-27-0