3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5829-25G OR5829-5G
APOSOR5829-25GEA 0 EUR
APOSOR5829-25G APOSOR5829-5G
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone 98+%
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone
Formula: C₇H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 275…276 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059559
Núm. CAS: 21642-98-8