Tolueno-2,3-diamina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Metil-o-fenilendiamina
OR5830-1G OR5830-5G
APOSOR5830-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5830-1G APOSOR5830-5G
Tolueno-2,3-diamina 95%
Tolueno-2,3-diamina
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 225 °C
Pto. de fusión: 59…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011589
Núm. CAS: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5