3-Amino-2-metoxipiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Metoxi-3-piridilamina
OR5833-5G OR5833-25G
APOSOR5833-5GEA 24.8 EUR
APOSOR5833-5G APOSOR5833-25G
3-Amino-2-metoxipiridina 98%
3-Amino-2-metoxipiridina
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124.14 g/mol
Pto. de fusión: 67…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00833386
Núm. CAS: 20265-38-7