Benzoilacetonitrilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5834-100G OR5834-250G OR5834-25G
APOSOR5834-100GEA 132 EUR
APOSOR5834-100G APOSOR5834-250G APOSOR5834-25G
Benzoilacetonitrilo 95%
Benzoilacetonitrilo
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
Pto. Ebullición: 159…160 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 82…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001942
Núm. CAS: 614-16-4
EINECS: 210-369-1