2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-4-methoxynicotinonitrile
OR5835-1G
OR5835-250MG
APOSOR5835-1GEA
29
EUR
APOSOR5835-1G
APOSOR5835-250MG
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
Formula:
C₇H₅ClN₂O MW: 168,5804 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00975444 Núm. CAS: 98645-43-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |