3-Bromo-2-cyano-6-methylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Bromo-6-methylpicolinonitrile, 3-Bromo-6-methylpyridine-2-carbonitrile
OR5836-1G OR5836-5G
APOSOR5836-1GEA 183 EUR
APOSOR5836-1G APOSOR5836-5G
3-Bromo-2-cyano-6-methylpyridine 95%
3-Bromo-2-cyano-6-methylpyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059560
Núm. CAS: 717843-48-6