terc-Butilclorodifentilsilano
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: tert-Butyldiphenylchlorosilane, tert-Butyl-diphenylchlorosilane
OR5837-100G OR5837-25G OR5837-500G
APOSOR5837-100GEA 50.9 EUR
APOSOR5837-100G APOSOR5837-25G APOSOR5837-500G
terc-Butilclorodifentilsilano
terc-Butilclorodifentilsilano
Formula: C₁₆H₁₉ClSi
MW: 274,87 g/mol
Pto. Ebullición: 90…92 °C/0,01mmHg
Densidad: 1,057 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000497
Núm. CAS: 58479-61-1
EINECS: 261-282-0
UN: 2987
ADR: 8,II