Ácido 4-fenilbenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5838-100G OR5838-500G
APOSOR5838-100GEA 31.9 EUR
APOSOR5838-100G APOSOR5838-500G
Ácido 4-fenilbenzoico 98%
Ácido 4-fenilbenzoico
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Pto. de fusión: 224…226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002553
Núm. CAS: 92-92-2
EINECS: 202-203-1