Xanthane hydride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5839-100G OR5839-25G OR5839-500G
APOSOR5839-100GEA 213 EUR
APOSOR5839-100G APOSOR5839-25G APOSOR5839-500G
Xanthane hydride 95%
Xanthane hydride
Formula: C₂H₂N₂S₃
Pto. de fusión: 201…203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051660
Núm. CAS: 6846-35-1
EINECS: 229-933-3