3-Bromo-2,6-dicloropiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dichloro-3-bromopyridine
OR5840-1G OR5840-5G
APOSOR5840-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5840-1G APOSOR5840-5G
3-Bromo-2,6-dicloropiridina 97%
3-Bromo-2,6-dicloropiridina
Formula: C₅H₂BrCl₂N
Pto. de fusión: 68…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798231
Núm. CAS: 866755-20-6