N,N-Dietil-p-toluidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Diethylaminotoluene, N,N-Diethyl-4-methylaniline
OR5841-25G OR5841-5G
APOSOR5841-25GEA 94.4 EUR
APOSOR5841-25G APOSOR5841-5G
N,N-Dietil-p-toluidina
N,N-Dietil-p-toluidina
Formula: C₁₁H₁₇N
MW: 163.26 g/mol
Pto. Ebullición: 230 °C
Densidad: 0.92 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015113
Núm. CAS: 613-48-9
EINECS: 210-345-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III