2-Aminopirimidina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Pirimidin-2-ilamina
OR5847-100G
OR5847-500G
APOSOR5847-100GEA
31.9
EUR
APOSOR5847-100G
APOSOR5847-500G
2-Aminopirimidina
2-Aminopirimidina
Formula:
C₄H₅N₃ Pto. Ebullición: 158 °C/186mmHg Pto. de fusión: 122…126 °C Pto. de inflamación: 103 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006089 Núm. CAS: 109-12-6 EINECS: 203-648-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...