4-Oxociclohexanocarboxilato de etilo 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-cyclohexanone
OR5848-100G OR5848-25G OR5848-5G
APOSOR5848-100GEA 78.6 EUR
APOSOR5848-100G APOSOR5848-25G APOSOR5848-5G
4-Oxociclohexanocarboxilato de etilo 98+%
4-Oxociclohexanocarboxilato de etilo
Used in the preparation of dopamine agonists Biorg.Med.Chem.Lett. 1993,3,639
Formula: C₉H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 150…152 °C/40mmHg
Densidad: 1,068 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013285
Núm. CAS: 17159-79-4