5-Bromo-2-iodopirimidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5851-25G OR5851-5G
APOSOR5851-25GEA 48 EUR
APOSOR5851-25G APOSOR5851-5G
5-Bromo-2-iodopirimidina
5-Bromo-2-iodopirimidina
Formula: C₄H₂BrIN₂
Pto. de fusión: 99…103 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01318111
Núm. CAS: 183438-24-6