(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR5853-100G OR5853-25G
APOSOR5853-100GEA 27.7 EUR
APOSOR5853-100G APOSOR5853-25G
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Formula: C₇H₁₅NO₂·HCl
Pto. de fusión: 145…155 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012494
Núm. CAS: 7517-19-3