(S)-(+)-2-Aminobutan-1-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: D(+)-2-Aminobutan-1-ol
OR5854-100G OR5854-25G OR5854-500G
APOSOR5854-100GEA 142 EUR
APOSOR5854-100G APOSOR5854-25G APOSOR5854-500G
(S)-(+)-2-Aminobutan-1-ol 98%
(S)-(+)-2-Aminobutan-1-ol
Formula: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Pto. Ebullición: 172…174 °C
Densidad: 0,944 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064418
Núm. CAS: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9
UN: 2735
ADR: 8,III