(-)-1-Metilamino-1-desoxi-D-glucitol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Meglumina, (-)-1-Desoxi-1-(metilamino)-D-glucitol
OR5855-250G OR5855-50G
APOSOR5855-250GEA 58 EUR
APOSOR5855-250G APOSOR5855-50G
(-)-1-Metilamino-1-desoxi-D-glucitol
(-)-1-Metilamino-1-desoxi-D-glucitol
Formula: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Pto. de fusión: 129…131,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004707
Núm. CAS: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9