(R)-(+)-α-Metilbencilamina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-(+)-1-Feniletilamina
OR5862-100G OR5862-25G
APOSOR5862-100GEA 39.3 EUR
APOSOR5862-100G APOSOR5862-25G
(R)-(+)-α-Metilbencilamina
(R)-(+)-α-Metilbencilamina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 180…186 °C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,952 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064405
Núm. CAS: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2735
ADR: 8,II