3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-(2E)propenoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5863-1G OR5863-250MG OR5863-5G
APOSOR5863-1GEA 114 EUR
APOSOR5863-1G APOSOR5863-250MG APOSOR5863-5G
3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-(2E)propenoic acid 95+%
3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-(2E)propenoic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄S
MW: 226,25 g/mol
Pto. de fusión: 293…295 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203126
Núm. CAS: 5345-30-2