Trifenilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR5864-100G
OR5864-1KG
OR5864-500G
APOSOR5864-100GEA
132
EUR
APOSOR5864-100G
APOSOR5864-1KG
APOSOR5864-500G
Trifenilamina 98%
Trifenilamina
Formula:
C₁₈H₁₅N Pto. Ebullición: 347…348 °C Pto. de fusión: 125…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003020 Núm. CAS: 603-34-9 EINECS: 210-035-5 |