3-Cloropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5865-100G OR5865-25G
APOSOR5865-100GEA 60.9 EUR
APOSOR5865-100G APOSOR5865-25G
3-Cloropiridina
3-Cloropiridina
Formula: C₅H₄ClN
MW: 113.55 g/mol
Pto. Ebullición: 147…149 °C
Pto. de fusión: -0.5
Densidad: 1.205 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006375
Núm. CAS: 626-60-8
UN: 2924
ADR: 3+8 III