(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5869-100G OR5869-500G
APOSOR5869-100GEA 0 EUR
APOSOR5869-100G APOSOR5869-500G
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol 98%
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol
Formula: C₉H₁₂N₂O₄
Pto. de fusión: 163…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007359
Núm. CAS: 2964-48-9