(R)-(-)-2-Aminobutan-1-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: L(-)-2-Aminobutan-1-ol
OR5871-100G OR5871-25G OR5871-5G
APOSOR5871-100GEA 198 EUR
APOSOR5871-100G APOSOR5871-25G APOSOR5871-5G
(R)-(-)-2-Aminobutan-1-ol 98%
(R)-(-)-2-Aminobutan-1-ol
Formula: C₄H₁₁NO
MW: 89.14 g/mol
Pto. Ebullición: 172…174 °C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 0.943 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064419
Núm. CAS: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4
UN: 2735
ADR: 8 III