L(+)-(Pirrolidin-1-il)metanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5872-100G OR5872-1G OR5872-500G
APOSOR5872-100GEA 143 EUR
APOSOR5872-100G APOSOR5872-1G APOSOR5872-500G
L(+)-(Pirrolidin-1-il)metanol 98%
L(+)-(Pirrolidin-1-il)metanol
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. Ebullición: 74…76 °C/2mmHg
Densidad: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005255
Núm. CAS: 23356-96-9
EINECS: 245-605-2