Ácido indol-3-carboxilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Indole-3-carboxylic acid
OR5873-100G OR5873-25G OR5873-500G
APOSOR5873-100GEA 37.7 EUR
APOSOR5873-100G APOSOR5873-25G APOSOR5873-500G
Ácido indol-3-carboxilico 98%
Ácido indol-3-carboxilico
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Pto. de fusión: 232…239 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005624
Núm. CAS: 771-50-6
EINECS: 212-231-6