(S)-(+)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: L(+)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol
OR5874-100G OR5874-25G
APOSOR5874-100GEA 128 EUR
APOSOR5874-100G APOSOR5874-25G
(S)-(+)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol 99%
(S)-(+)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol
Formula: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Pto. Ebullición: 81 °C/8mmHg
Pto. de fusión: 30…32 °C
Densidad: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064296
Núm. CAS: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5