(S)-(+)-2-Aminopropan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: L(+)-2-Aminopropan-1-ol
OR5875-100G OR5875-500G OR5875-1KG
APOSOR5875-100GEA 26.1 EUR
APOSOR5875-100G APOSOR5875-500G APOSOR5875-1KG
(S)-(+)-2-Aminopropan-1-ol
(S)-(+)-2-Aminopropan-1-ol
Formula: C₃H₉NO
MW: 75.11 g/mol
Pto. Ebullición: 174…176 °C
Densidad: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064412
Núm. CAS: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
UN: 2735
ADR: 8 II