1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5883-1G OR5883-250MG
APOSOR5883-1GEA 198 EUR
APOSOR5883-1G APOSOR5883-250MG
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde
Formula: C₁₂H₉NO₂
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01567793
Núm. CAS: 386715-47-5