(R)-(-)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: D(-)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol
OR5885-25G OR5885-100G
APOSOR5885-25GEA 102 EUR
APOSOR5885-25G APOSOR5885-100G
(R)-(-)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol 98%
(R)-(-)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol
Formula: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Pto. Ebullición: 189…190 °C
Pto. de fusión: 35…36 °C
Densidad: 0.931 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064297
Núm. CAS: 4276-09-9