4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5887-1G OR5887-5G OR5887-10G
APOSOR5887-1GEA 209 EUR
APOSOR5887-1G APOSOR5887-5G APOSOR5887-10G
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzoic acid 95+%
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₂N₂O₄
Pto. de fusión: 284…286 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01568125
Núm. CAS: 386715-40-8