(R)-(-)-2-Metilpiperazina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5889-5G OR5889-10G OR5889-1G
APOSOR5889-5GEA 26.1 EUR
APOSOR5889-5G APOSOR5889-10G APOSOR5889-1G
(R)-(-)-2-Metilpiperazina 98%
(R)-(-)-2-Metilpiperazina
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₅H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 155…156 °C
Pto. de fusión: 86…93 °C
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192317
Núm. CAS: 75336-86-6
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III