(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-methyl-piperidin-4-methylamine, (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine, (1-methylpiperidin-4-yl)methanamine
OR5892-1G OR5892-5G
APOSOR5892-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5892-1G APOSOR5892-5G
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine
Formula: C₇H₁₆N₂
MW: 128.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05022430
Núm. CAS: 7149-42-0
EINECS: 230-477-2
UN: 2735
ADR: 8 II