Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5896-1G OR5896-5G
APOSOR5896-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5896-1G APOSOR5896-5G
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Pto. de fusión: 53…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00094021
Núm. CAS: 26377-17-3
EINECS: 247-635-1