Ethyl picolinoylacetate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-oxo-3-(2-pyridyl)propionate, Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-2-yl)propanoate
OR5897-25G OR5897-500MG OR5897-5G
APOSOR5897-25GEA 426 EUR
APOSOR5897-25G APOSOR5897-500MG APOSOR5897-5G
Ethyl picolinoylacetate 95+%
Ethyl picolinoylacetate
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Pto. Ebullición: 121…123 °C/0,6mmHg
Densidad: 1,164 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00094022
Núm. CAS: 26510-52-1