(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5898-1G OR5898-250MG
APOSOR5898-1GEA 178 EUR
APOSOR5898-1G APOSOR5898-250MG
(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
Formula: C₇H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738902
Núm. CAS: 14613-37-7