(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Aminomethyl)piperidine, 3-BOC protected
OR5910-5G OR5910-1G OR5910-25G
APOSOR5910-5GEA 49.3 EUR
APOSOR5910-5G APOSOR5910-1G APOSOR5910-25G
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine 97%
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Pto. de fusión: 60…70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01632454
Núm. CAS: 142643-29-6
UN: 3259
ADR: 8,II