[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(3-Chlorophenoxy)ethylamine
OR5917-1G OR5917-250MG
APOSOR5917-1GEA 190 EUR
APOSOR5917-1G APOSOR5917-250MG
[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine 97%
[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine
Formula: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,63 g/mol
Pto. Ebullición: 148…150 °C/16mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052976
Núm. CAS: 6488-00-2
UN: 1760
ADR: 8,III