[3-(3-Chlorophenoxy)propyl]amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5919-1G OR5919-250MG
APOSOR5919-1GEA 296 EUR
APOSOR5919-1G APOSOR5919-250MG
[3-(3-Chlorophenoxy)propyl]amine 95%
[3-(3-Chlorophenoxy)propyl]amine
Formula: C₉H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06800437
Núm. CAS: 116753-50-5