[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5921-1G OR5921-250MG
APOSOR5921-1GEA 34.8 EUR
APOSOR5921-1G APOSOR5921-250MG
[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Pto. de fusión: 74…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034763
Núm. CAS: 39630-24-5