2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Morpholin-4-ylmethyl)aniline
OR5922-1G OR5922-5G
APOSOR5922-1GEA 221 EUR
APOSOR5922-1G APOSOR5922-5G
2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
Pto. de fusión: 69,5…71.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114505
Núm. CAS: 95539-61-0
UN: 1759
ADR: 8,III