2-Bromo-m-xileno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene
OR5930-100G OR5930-50G OR5930-25G OR5930-500G
APOSOR5930-100GEA 42.2 EUR
APOSOR5930-100G APOSOR5930-50G APOSOR5930-25G APOSOR5930-500G
2-Bromo-m-xileno
2-Bromo-m-xileno
Formula: C₈H₉Br
MW: 185.06 g/mol
Pto. Ebullición: 205…206 °C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1.389 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000075
Núm. CAS: 576-22-7
EINECS: 209-397-7