Methyl-4-amino-3-methylbenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5932-100G OR5932-10G OR5932-25G
APOSOR5932-100GEA 48 EUR
APOSOR5932-100G APOSOR5932-10G APOSOR5932-25G
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 116…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00102230
Núm. CAS: 18595-14-7