trans-4-Methylcyclohexylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: trans-4-Methylcyclohexanamine
OR59320-100G OR59320-25G OR59320-5G
APOSOR59320-100GEA 498 EUR
APOSOR59320-100G APOSOR59320-25G APOSOR59320-5G
trans-4-Methylcyclohexylamine
trans-4-Methylcyclohexylamine
Formula: C₇H₁₅N
MW: 113,20 g/mol
Pto. Ebullición: 151 °C
Densidad: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06411232
Núm. CAS: 2523-55-9
UN: 2734
ADR: 8+3,II