5-Amino-2-metilindol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-5-indolamine, 2-Methylindol-5-ylamine, 5-Amino-2-methyl-1H-indole
OR59321-100G OR59321-250G OR59321-25G OR59321-5G
APOSOR59321-100GEA 219 EUR
APOSOR59321-100G APOSOR59321-250G APOSOR59321-25G APOSOR59321-5G
5-Amino-2-metilindol 95%
5-Amino-2-metilindol
Formula: C₉H₁₀N₂
MW: 146,19 g/mol
Pto. de fusión: 153…157 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093426
Núm. CAS: 7570-49-2